Polyethylenglycol 400
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
PEG 400
0144.1
0144.2
0144.3
ROTH0144.1EA
42.8
EUR
ROTH0144.1
ROTH0144.2
ROTH0144.3
Polyethylenglycol 400
Polyethylenglycol 400
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekulargewicht: 400 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4…8 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 245 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |