Polyethylenglycol 400, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PEG 400
26602.290EA 37.3 EUR
26602.290 26602.460 26602.320
Polyethylenglycol 400, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 400 g/mol
Siedepunkt: >250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300