Polyethylenglycol 400
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: PEG 400
192230010 192230051
ACRO192230010EA 57.9 EUR
ACRO192230010 ACRO192230051
Polyethylenglycol 400
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 400 g/mol
Siedepunkt: >200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1.1275 g/cm³
Flammpunkt: 235 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g