Polyethylenglycol 35.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
94646-1KG-F 94646-250G-F
SIAL94646-1KG-FEA 117 EUR
SIAL94646-1KG-F SIAL94646-250G-F
Polyethylenglycol 35.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 35.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2