Polyethylenglycol 20.000
Lieferant: Roth Carl
0165.1 0165.2
ROTH0165.1EA 82.3 EUR
ROTH0165.1 ROTH0165.2
Polyethylenglycol 20.000
Polyethylenglycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2