Polyethylenglycol 2.000
Lieferant: Roth Carl
0154.1 0154.2
ROTH0154.1EA 0 EUR
ROTH0154.1 ROTH0154.2
Polyethylenglycol 2.000
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2