Polyethylenglycol 1.500
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0152.1 0152.2
ROTH0152.1EA 106 EUR
ROTH0152.1 ROTH0152.2
Polyethylenglycol 1.500
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2