Polyethylenglycol 10.000, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

92897-1KG-F 92897-250G-F
SIAL92897-1KG-FEA 115 EUR
SIAL92897-1KG-F SIAL92897-250G-F
Polyethylenglycol 10.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 10.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR