Polyethylenglycol 1.000
Lieferant: Roth Carl
0150.1 0150.2
ROTH0150.1EA 0 EUR
ROTH0150.1 ROTH0150.2
Polyethylenglycol 1.000
Polyethylenglycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651