Polyethylenglycol 1.000

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: PEG 1,000, PEG 900-1100

192250010 192250051
ACRO192250010EA 52.3 EUR
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyethylenglycol 1.000
Polyethylenglycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 1000 g/mol
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Flammpunkt: 270 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779605
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR