Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 0,5 M Salpetersäure (aus AgNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19797.0100 1.19797.0500
1.19797.0100EA 40.8 EUR
1.19797.0100 1.19797.0500
Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 0,5 M Salpetersäure (aus AgNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST