Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in verd. Salpetersäure (aus MgO) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455622BEA
131
EUR
455622B
455624D
Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in verd. Salpetersäure (aus MgO) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Magnesium-Standards
MgO gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.