Gadolinium-Standardlösung, 10.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455372CEA
802
EUR
455372C
455374E
Gadolinium-Standardlösung, 10.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gadolinium-Standards
Gd₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.