Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
C1795-100ML C1795-25ML
C1795-100MLEA 292 EUR
C1795-100ML C1795-25ML
Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Canada balsam
Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948