Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
60610-100ML
60610-25ML
60610-100MLEA
259
EUR
60610-100ML
60610-25ML
Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Canada balsam
Dichte:
0.915 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132800 CAS-Nummer: 8007-47-4 EINECS: 232-362-2 Merck Index: 13,00948 |