Kanadabalsam
Lieferant: Roth Carl
8016.1 8016.2
ROTH8016.1EA 0 EUR
ROTH8016.1 ROTH8016.2
Kanadabalsam
Canada balsam
Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948