Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42913.BW
42913.G2
42913.BY
42913.BWEA
389
EUR
42913.BW
42913.G2
42913.BY
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186