Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41808.FI
41808.GH
41808.FIEA
3100
EUR
41808.FI
41808.GH
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.31g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186