Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12217.FF
12217.FI
12217.GH
12217.FFEA
295
EUR
12217.FF
12217.FI
12217.GH
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.39g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186