Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41804.FF 41804.FI 41804.GH
41804.FFEA 408 EUR
41804.FF 41804.FI 41804.GH
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈1.35g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683