Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtgeflecht 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40934.FF
40934.FI
40934.GH
40934.FFEA
308
EUR
40934.FF
40934.FI
40934.GH
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtgeflecht 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683
Filtration, electrodes