Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10056.BS
10056.BW
10056.CB
10056.BSEA
162
EUR
10056.BS
10056.BW
10056.CB
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.44g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683