Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42902.BW
42902.G2
42902.G6
42902.BWEA
94.6
EUR
42902.BW
42902.G2
42902.G6
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.045g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186