Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43274.BY
43274.BU
43274.BYEA
696
EUR
43274.BY
43274.BU
Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.24g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186