Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Drahtform, hart, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43330.BS
43330.BW
43330.BSEA
63.7
EUR
43330.BS
43330.BW
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Drahtform, hart, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.03g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683