Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41807.FF
41807.FI
41807.GH
41807.FFEA
722
EUR
41807.FF
41807.FI
41807.GH
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.36g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683