Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10054.BS
10054.BW
10054.BSEA
153
EUR
10054.BS
10054.BW
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.44g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683