Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
B20760.0F
B20760.AP
B20760.0FEA
330
EUR
B20760.0F
B20760.AP
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in wässriger Lösung
Benzalkoniumchlorid
CAS No.: 63449-41-2
Flash Point: None
Beilstein Reference: 4062599
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145757
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Dichte: 0.99 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS-Nummer: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,1059 |