Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42684.FF
42684.FI
42684.FFEA
1010
EUR
42684.FF
42684.FI
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈3.64g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738