Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42683.FF 42683.FI
42683.FFEA 507 EUR
42683.FF 42683.FI
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt% Physical Form: ≈1.82g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091738