Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
A3626.0500
A3626.1000
A3626.0500EA
99.8
EUR
A3626.0500
A3626.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Dichte:
1,03 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00080848 UN-Nummer: 3426 ADR: 6.1,III |