Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43271.H4
43271.H9
43271.H4EA
56.7
EUR
43271.H4
43271.H9
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.44g/m
MDL No.: MFCD00801098