Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43270.H4
43270.H9
43270.H4EA
41.7
EUR
43270.H4
43270.H9
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00801098