DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1375-500ML
L1375-100ML
L1375-1L
SIALL1375-500MLEA
70.5
EUR
SIALL1375-500ML
SIALL1375-100ML
SIALL1375-1L
DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat
Formel:
H₃CCH(OH)COONa Dichte: 1.27…1.32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065400 CAS-Nummer: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 |