Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
252476-1KG 252476-100G 252476-2.5KG
SIAL252476-1KGEA 126 EUR
SIAL252476-1KG SIAL252476-100G SIAL252476-2.5KG
Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Dichte: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0