Milchsäure 85,0 - 90,0% ≥85,0-90,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
36415.22 36415.36 36415.A3
36415.22EA 36.2 EUR
36415.22 36415.36 36415.A3
Milchsäure 85,0 - 90,0% ≥85,0-90,0% ACS
Milchsäure
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.209 Refractive Index: 1.4270 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 18° Boiling Point: 122°/15mm Beilstein Reference: 1209341 Merck Reference: 14,5336 MDL No.: MFCD00004520
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekulargewicht: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1.209
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 14,5336