Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

S9679-1KG S9679-250G
SIALS9679-1KGEA 262 EUR
SIALS9679-1KG SIALS9679-250G
Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR