Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4126-2KG
S4126-5KG
SIALS4126-2KGEA
99.3
EUR
SIALS4126-2KG
SIALS4126-5KG
Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®
Starch
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |