Stärke, löslich (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2004-1KG
S2004-500G
SIALS2004-1KGEA
210
EUR
SIALS2004-1KG
SIALS2004-500G
Stärke, löslich (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Stärke, löslich
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molekulargewicht: 162.14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |