Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
M-Clarity™ quality level = MQ200
S9765-100G S9765-1KG S9765-250G S9765-500G
SIALS9765-100GEA 36.2 EUR
SIALS9765-100G SIALS9765-1KG SIALS9765-250G SIALS9765-500G
Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878