Stärke, löslich
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
4701.1 4701.2
ROTH4701.1EA 31.7 EUR
ROTH4701.1 ROTH4701.2
Stärke, löslich
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878