Stärke, löslich (aus Kartoffel), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
21152.234EA 67.8 EUR
21152.234 21152.291
Stärke, löslich (aus Kartoffel), TECHNICAL
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0,5 ppm