Stärke, löslich ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 315 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Stärke, löslich ACS
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test