Stärke (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
03967-1KG 03967-500G
SIAL03967-1KGEA 141 EUR
SIAL03967-1KG SIAL03967-500G
Stärke (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6