Agarose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5030-10G
A5030-25G
A5030-5G
SIALA5030-10GEA
363
EUR
SIALA5030-10G
SIALA5030-25G
SIALA5030-5G
Agarose, Sigma-Aldrich®
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...