Agarose
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54540-1
54540-4
BMOL54540-1EA
0
EUR
BMOL54540-1
BMOL54540-4
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |