Agarose
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50148-1
50148-2
50148-3
BMOL50148-1EA
0
EUR
BMOL50148-1
BMOL50148-2
BMOL50148-3
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |