Agarose
Lieferant: PanReac AppliChem
A2116.0100 A2116.0500
A2116.0100EA 213 EUR
A2116.0100 A2116.0500
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM