Agarose D1-LE für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H26855.14
H26855.22
H26855.36
H26855.14EA
117
EUR
H26855.14
H26855.22
H26855.36
Agarose D1-LE für die Molekularbiologie
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |