Zellulose MN 100 Adsorbens für Säulenchromatographie
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Synonyme: Microcrystallinecellulose
815050.1 815050.25 815050.5
MANA815050.1EA 27 EUR
MANA815050.1 MANA815050.25 MANA815050.5
Zellulose MN 100 Adsorbens für Säulenchromatographie
Zellulose
Native fibrous cellulose with an average degree of polymerisation 620 to 680.
  • For separation of hydrophilic substances
  • Fiber length (85%): 20 to 100 μm
  • Specific surface according to Blaine ~6500 cm²/g
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Molekulargewicht: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Residue on Ignition <10000 ppm
Fe <20 ppm
Cu <5 ppm
P <7 ppm
Dichloromethane Extract <0.20%